Learn More
Brady™ Symbole GHS - Danger pour la santé, Marqueurs individuels sur rouleau
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
- Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 1805-21 *21-B7541-RLL-DC |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 250/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Hauteur (métrique) | 21 mm |
| Épaisseur | 0,099 mm |
| Largeur (métrique) | 21 mm |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 110°C |
| Forme | Diamant |
| Afficher plus |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?