Learn More
Brady™ Symbole GHS - Comburants, Marqueurs individuels sur rouleau
Code produit 15674827 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15674827 Polyester 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15674827 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 834180
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquettes pré-imprimées pour identifier vos récipients de produits chimiques.
  • Étiquettes de haute qualité capables de résister aux environnements les plus exigeants
  • Très résistantes aux intempéries, à l'abrasion et aux produits chimiques
Spécification
Alternate Part Number PIC 1803-21 *21-B7541-RLL-DC
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 250/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Hauteur (métrique) 21 mm
Épaisseur 0,099 mm
Largeur (métrique) 21 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 110°C
Forme Diamant
Couleur Noir sur blanc