Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation géant en PTFE
Code produit 10379640 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
57mm
57 mm
80mm
108mm
108 mm
110 mm
136mm
159 mm
Diamètre (métrique):
14 mm
24 mm
27mm
27 mm
36mm
Forme:
Cylindrique
Cylindrique, Anneau de rotation
Triangle
Triangulaire
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Forme unitSize
10379640 108 mm 24 mm Cylindrique, Anneau de rotation 1 pièce
10074400 159 mm 24 mm Cylindrique, Anneau de rotation 1 pièce
10410211 57 mm 24 mm Cylindrique, Anneau de rotation 1 pièce
10166330 108mm 27mm Cylindrique 1 pièce
10369640 159 mm 27 mm Cylindrique 1 pièce
10470011 57mm 27mm Cylindrique 1 pièce
11868932 80mm 14 mm Triangulaire 5 pièces
10480971 80mm 14 mm Triangulaire 1 pièce
10688071 110 mm 36mm Triangle 1 pièce
12706108 136mm 36mm Triangle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10379640
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour être utilisés dans de grands récipients et flacons. Ces grands barreaux d’agitation magnétiques revêtus de PTFE sont autoclavables.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Conçu pour une utilisation dans de grands récipients et flacons
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 24 mm
Longueur (métrique) 108 mm
Quantité 1 de chaque
Forme Cylindrique, Anneau de rotation