Learn More
Gibco™ Distilled Water
Eau de haute qualité à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire
Description
- Adaptée à une utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire : Cette eau distillée peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons
- Préparée par distillation et filtration (0,1 μm), sans aucune substance ajoutée.
- Qualité de l’eau surveillée de façon régulière : La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois
- Produit dans un établissement conforme aux BPFa situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni, enregistré auprès de la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et certifié conforme à la norme ISO 13485
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante