Learn More
Oakton™ Microbilles de verre pour laminoirs
Description
Microbilles en verre adaptées au broyeur mini-BeedBeater™. Les microbilles en verre Cole-Parmer™ pour broyeurs sont utilisées pour écraser et séparer les petits échantillons des spores osseuses et microbiennes.
- Disponibles en trois tailles différentes
- Broient les échantillons tels que les spores osseuses et microbiennes
- Traite efficacement les petits —échantillons de μ100 L à 1 μL.
- La méthode non moussante non-aérosol préserve les enzymes, les acides nucléiques et les organites
Specifications
Specifications
| Type | Billes |
| Matériau | Verre |
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur en verre Mini-Bead Beater |
| Quantité | 1 lb |