Learn More
Gilson™ Accessoire pour le système de pipetage complet PIPETMAN™ : support de pipettes Carrousel™
Code produit 10571093 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Peut accueillir 7 pipettes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10571093 Peut accueillir 7 pipettes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10571093 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161401
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le support rotatif pratique accueille jusqu’à sept pipettes Gilson monocanal ou multicanaux
  • Support robuste, stable et peu encombrant
  • Rend la paillasse propre et soignée
  • La base lourde du support l’empêche de se renverser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 support de pipette carrousel
Couleur Blanc
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Support pour pipettes
À utiliser avec (application) Peut accueillir 7 pipettes
À utiliser avec (équipement) Système de pipetage complet PIPETMAN™
Comprend 1 support de pipette carrousel
Type d’emballage Boîte
Quantité 1
Dimensions (L x l x H) 205 X 205 X 405 mm
Longueur (impériale) 8,1 in
Longueur (métrique) 205 mm
Largeur (impériale) 8,1 in
Largeur (métrique) 205 mm
Hauteur (impériale) 15,9 in
Hauteur (métrique) 405 mm
Poids (impériale) 1.98 lb
Poids (métrique) 780 g