Learn More
Gilson™ Accessoire pour système de pipetage complet PIPETMAN™ : porte-pipette Single™
Code produit 10295682 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de pipetage complet Pipetman™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10295682 Système de pipetage complet Pipetman™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10295682 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161406
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le support adhésif est conçu pour être utilisé lorsque l’espace est restreint (hottes d’aspiration, hottes stériles, etc.)
  • Colle à n’importe quelle surface lisse et sèche
  • Résistant aux produits chimiques et aux UV
  • Contient n'importe quel Gilson Pipette, sauf le concept PIPETMANTM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 porte-pipette simple
Couleur Blanc
À utiliser avec Pipettes
Matériau Polypropylène
Type Support pour pipettes
À utiliser avec (équipement) Système de pipetage complet Pipetman™
Comprend 1 porte-pipette simple
Type d’emballage Boîte
Quantité 1
Dimensions (L x l x H) 50 X 95 X 50 mm
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 50 mm
Largeur (impériale) 3,7 in
Largeur (métrique) 95 mm
Hauteur (impériale) 2 lb
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 0,125 in
Poids (impériale) .11 lb
Poids (métrique) 7852 g