Learn More
Gilson™ Seringues DISTRITIPSTM
GREENER_CHOICE
Code produit 10152902 Tous les produits Gilson Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 12,5 μl
10 à 125 μl
100 μl à 1,25 ml
Modèle:
12,5 ml Maxi
125 μl Micro
1 250 μl Mini
Maxi ST 12,5 ml (stérile)
Micro ST 125 μl (stérile)
Mini ST 1 250 μl (stérile)
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle unitSize
10152902 100 μl à 1,25 ml Maxi ST 12,5 ml (stérile) 50 pièces
10606463 10 à 125 μl 1 250 μl Mini 50 pièces
10616463 100 μl à 1,25 ml 12,5 ml Maxi 50 pièces
10397512 1 à 12,5 μl 125 μl Micro 50 pièces
10367562 1 à 12,5 μl Micro ST 125 μl (stérile) 50 pièces
12021572 10 à 125 μl Mini ST 1 250 μl (stérile) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10152902 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F164150
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Exactitude et précision garanties. Les seringues DISTRITIPSTM ont un volume d'aliquote compris entre 1 μL à 1,25 mL.
  • Avec indicateur de niveau
  • Disponible en version standard ou stérilisée (ST ) forme, en boîtes de 50
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ARN et protéases
  • Exemptes de colorants, donc aucun risque de contamination par leurs composants
  • Trois seringues suffisent pour couvrir 1 μL à 1,25 mL
  • Plus de 100 aliquotes peuvent être distribuées par chaque seringue
  • Idéales pour des aliquotes précises
  • Peuvent être utilisées avec des solutions visqueuses et volatiles
  • En vrac ou emballés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 μl à 1,25 ml
Filtré Produit non filtré
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Maxi ST 12,5 ml (stérile)
Précision ±10,0 μl
Longueur (impériale) 4,4 in
Longueur (métrique) 112 mm
Déclaration de pureté Exempt d’ADN, d’ARN, de RNase, de DNase et de pyrogènes
À utiliser avec (application) Solutions visqueuses et volatiles
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons gamma
Format Emballage individuel
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 50/boîte, emballage individuel
Type de produit Seringue DistriTip™
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipette répétitive DISTRIMAN
Graduée Oui
Gamme de produits DistriTips