Learn More
Gilson™ Seringues DISTRITIPSTM
Code produit 10606463 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 12,5 μl
10 à 125 μl
100 μl à 1,25 ml
Modèle:
12,5 ml Maxi
125 μl Micro
1 250 μl Mini
Maxi ST 12,5 ml (stérile)
Micro ST 125 μl (stérile)
Mini ST 1 250 μl (stérile)
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Conditionnement
10606463 10 à 125 μl 1 250 μl Mini 50 pièces
10616463 100 μl à 1,25 ml 12,5 ml Maxi 50 pièces
10397512 1 à 12,5 μl 125 μl Micro 50 pièces
10367562 1 à 12,5 μl Micro ST 125 μl (stérile) 50 pièces
12021572 10 à 125 μl Mini ST 1 250 μl (stérile) 50 pièces
10152902 100 μl à 1,25 ml Maxi ST 12,5 ml (stérile) 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10606463 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F164110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90€
    58.80€ / 50 pièces
    Économisez 26.10€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Exactitude et précision garanties. Les seringues DISTRITIPSTM ont un volume d'aliquote compris entre 1 μL à 1,25 mL.
  • Avec indicateur de niveau
  • Disponible en version standard ou stérilisée (ST ) forme, en boîtes de 50
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ARN et protéases
  • Exemptes de colorants, donc aucun risque de contamination par leurs composants
  • Trois seringues suffisent pour couvrir 1 μL à 1,25 mL
  • Plus de 100 aliquotes peuvent être distribuées par chaque seringue
  • Idéales pour des aliquotes précises
  • Peuvent être utilisées avec des solutions visqueuses et volatiles
  • En vrac ou emballés individuellement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 à 125 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle 1 250 μl Mini
Précision ±1,00 μl
Longueur (impériale) 3,7 in
Longueur (métrique) 93.5 mm
Déclaration de pureté Pas de trace de métal
À utiliser avec (application) Solutions visqueuses et volatiles
Format En vrac
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement En vrac
Quantité 50 Paquets
Type de produit Seringue DistriTip™
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Pipette répétitive DISTRIMAN
Graduée Non
Gamme de produits DistriTips