Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
Code produit 10193092 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Cônes de pipettes (1 à 10 ml D10)
Cônes de pipettes (1 à 5 ml D5000)
Embouts de pipettes (20 à μ300 L, D300)
Embouts de pipettes D10 (0,1 à 10 μL)
Embouts de pipettes D1000 (100 à 1000 μL)
Embouts de pipettes D200 (2 à 200 μL)
Embouts de pipettes DL10 (0,1 à 10 μL)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10193092 Cônes de pipettes (1 à 10 ml D10) 1 pièce
10001972 Cônes de pipettes (1 à 5 ml D5000) 1 pièce
12699591 Embouts de pipettes D10 (0,1 à 10 μL) 2 pièces
12599615 Embouts de pipettes DL10 (0,1 à 10 μL) 2 pièces
12609601 Embouts de pipettes D200 (2 à 200 μL) 2 pièces
12619601 Embouts de pipettes (20 à μ300 L, D300) 2 pièces
12649601 Embouts de pipettes D1000 (100 à 1000 μL) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10193092 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161220
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utiliser avec des produits en vrac Gilson Pointes de diamant. Le support pour embouts de pipettes GilsonTM est doté d'un code couleur pour une utilisation simplifiée.
  • Entièrement autoclavables
  • En PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Cônes de pipettes (1 à 10 ml D10)
Matériau Polypropylène
Positions 1
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Pointes de diamant
Nb par paquet 1
Quantité 1
Dimensions 150 x 101 x 170 mm
Longueur (métrique) 9.7 cm
Longueur (impériale) 3,82 in
Largeur (impériale) 5,98 in
Hauteur (impériale) 6,57 in
Comprend Rack vide
Type de produit Rack vide
Array 1x1