Description
- Entièrement autoclavables
- En PP
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Embouts de pipettes D1000 (100 à 1000 μL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 1 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui, emboîtables |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Pointes de diamant |
| Quantité | 2 |
| Afficher plus |