Learn More
Gilson™ Pistons capillaires MICROMANTM E
Code produit 10726470 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
182/paquet
192/paquet
200 Paquets
576/paquet
960/paquet
Volume (métrique):
1 à 10 μl
10 à 100 μL
10 à 100 mu;l
100 à 1 000μ L
20 à 50 mu;l
3 à 25 μl
3 à 25 mu;l
50 à 250 μl
50 à 250 mu;l
Modèle:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Format:
Boîte
Rack, 10 x 96
Rack, 2 x 96
Conditionnement:
182 pièces
192 pièces
200 pièces
576 pièces
960 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume (métrique) Modèle Format Conditionnement
10726470 960/paquet 3 à 25 μl CP25 Rack, 10 x 96 960 pièces
10192852 192/paquet 1 à 10 μl CP10ST Rack, 2 x 96 192 pièces
10011912 960/paquet 1 à 10 μl CP10ST Rack, 10 x 96 960 pièces
15306564 576/paquet 3 à 25 mu;l M25E Boîte 576 pièces
10789324 192/paquet 10 à 100 mu;l CP100ST Boîte 192 pièces
11327920 960/paquet 10 à 100 μL CP100ST Boîte 960 pièces
15304785 576/paquet 20 à 50 mu;l M50E Boîte 576 pièces
15314785 576/paquet 50 à 250 mu;l CP250ST Boîte 576 pièces
12609621 182/paquet 100 à 1 000μ L CP1000ST Boîte 182 pièces
10041932 960/paquet 1 à 10 μl CP10 Rack, 2 x 96 192 pièces
12001532 960/paquet 1 à 10 μl CP10 Rack, 10 x 96 960 pièces
10463942 200 Paquets 3 à 25 mu;l CP25 Boîte 200 pièces
10646653 192/paquet 10 à 100 μL CP100 Boîte 192 pièces
10494132 960/paquet 10 à 100 μL CP100 Boîte 960 pièces
12123771 200 Paquets 20 à 50 mu;l CP50 Boîte 200 pièces
10866510 960/paquet 20 à 50 mu;l CP50 Rack, 10 x 96 960 pièces
10163522 200 Paquets 50 à 250 mu;l CP250 Boîte 200 pièces
10456925 960/paquet 50 à 250 μl CP250 Boîte 960 pièces
12597526 182/paquet 100 à 1 000μ L CP1000 Boîte 182 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10726470 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F148012
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Les pistons capillaires MICROMANTM E offrent des résultats reproductibles et fiables, même avec les liquides les plus visqueux ou volatils.
  • Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
  • Conçu spécifiquement pour les pipettes GilsonTM MICROMANTM E.
  • Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 3 à 25 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle CP25
Longueur (impériale) 10,31 in
Longueur (métrique) 86.2 mm
Format Rack, 10 x 96
Type de pointe Déplacement positif
Conditionnement Boîte
Quantité 960/paquet
Type de produit Piston capillaire
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Microman
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée