Description
- Recommandés pour des résultats fiables et reproductibles même avec les liquides les plus visqueux et les plus volatils.
- Conçu spécifiquement pour les pipettes GilsonTM MICROMANTM E.
- Disponibles dans une large gamme de volumes et de conceptions, en version stérilisée ou standard, pour répondre parfaitement à vos besoins.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 1 000μ L |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | CP1000ST |
| Longueur (impériale) | 5,35 po |
| Longueur (métrique) | 70.44 mm |
| Format | Boîte |
| Type de pointe | Déplacement positif |
| Afficher plus |