Description
Les pipettes à déplacement positif MICROMANTM E avec pistons capillaires offrent la plus haute précision lors du pipetage de liquides difficiles tels que les huiles, les cosmétiques, le sang, le glycérol, les échantillons radioactifs, l'ARN, l'ADN, et plus encore.
- Conception ergonomique pour augmenter les performances de pipetage.
- Fonction QuickSnap brevetée pour le système de montage du piston capillaire.
- Bouton de fixation du volume pour réduire le risque de changement accidentel du volume pendant les cycles de pipetage.
- Confortable et facile à utiliser avec une nouvelle forme de poignée et un crochet supplémentaire.
- Volumètre entièrement visible.
- Grand bouton-poussoir pour faciliter l’aspiration et la distribution.
- Pour un pipetage complet et rapide de liquides visqueux, volatils, denses, chauds ou froids.
- Évite les fuites lors du pipetage de liquides volatils (pression de vapeur élevée).
- Évitez la contamination croisée ou la contamination d’échantillons résiduels.
- Pour les pointes, voir F148412G ou F148413G.
Specifications
Specifications
| Pointes compatibles | Pointes CP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec | CP10, CP10ST |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | M10E |
| Nombre de canaux | 1 |
| Programmabilité | Oui |
| Type | Pipette à déplacement positif |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| Show More |