Learn More
Gilson™ Embouts PIPETMANMC EasyPackMC
Code produit 10367802 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
1 à 10 ml
1 à 5 ml
100 à 1 000μ L
100 à 1 200 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
Format:
Emballé
Quantité:
1 000 (5 x 200)
200
200 (4x50)
334
Conditionnement:
1000 pièces
1002 pièces
200 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Format Quantité Conditionnement
10367802 2 à 200 μl Emballé 1 000 (5 x 200) 1000 pièces
10367132 1 à 10 ml Emballé 200 (4x50) 200 pièces
12629591 100 à 1 200 μl Emballé 200 1000 pièces
10521103 0,1 à 20 μl Emballé 200 1000 pièces
10357852 1 à 5 ml Emballé 334 1002 pièces
10614353 0,1 à 10 μl Emballé 1 000 (5 x 200) 1000 pièces
10001962 100 à 1 000μ L Emballé 1 000 (5 x 200) 1000 pièces
10245832 20 à 300 μl Emballé 1 000 (5 x 200) 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10367802 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.71€
    34.65€ / 1000 pièces
    Économisez 12.06€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Assurez des performances optimales des pipettes PIPETMAN sur toute la gamme de volumes grâce aux embouts PIPETMANTM EasyPackTM.
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
  • Les conditionnements en vrac sont scellés avec un verrou à fermeture éclair facilement ouvrable pour un accès rapide. Ils sont fermables avec une bande d’étanchéité rapide permettant d’éviter toute contamination et perte de pointes.
  • Chaque boîte EasyPack contient 1 000 pointes (5 sachets de 200 pointes ou 1 sachet de 1 000 ; 4 sachets de 50 pointes ou 3 sachets de 334 pointes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 4,72 in
Longueur (métrique) 12 cm
Diamètre (métrique) externe .4 mm
Format Emballé
Type de pointe Universal
Conditionnement 5 sachets de 200 cönes
Quantité 1 000 (5 x 200)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman
Graduée Oui
Gamme de produits Pipetman EasyPack
Matériau Polypropylène
Graduations 20 μL; 100 μL