Learn More
Gilson™ Embouts PIPETMANMC EcoPackMC
Code produit 12507536 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
100 à 1 000μ L
100 à 1 200 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
Conditionnement:
10000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12507536 2 à 200 μl 10000 pièces
12571087 100 à 1 200 μl 10000 pièces
10071942 0,1 à 20 μl 10000 pièces
10570923 100 à 1 000μ L 10000 pièces
10693963 0,1 à 10 μl 10000 pièces
10614163 20 à 300 μl 10000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12507536 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F161930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    214.20€ / 10000 pièces
    Économisez 94.80€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Garantissent la performance optimale des pipettes PIPETMAN sur toute la gamme de volumes. Les embouts GilsonTM PIPETMANTM EcoPackTM sont entièrement autoclavables.
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Identification facile grâce à l’emballage à code couleur.
  • Les conditionnements en vrac sont scellés à l’aide d’une bande inviolable qui peut facilement être ouverte pour un accès rapide.
  • Les conditionnements en vrac sont fermés à l’aide d’une bande d’étanchéité rapide pour empêcher toute contamination et perte de pointes.
  • Chaque boîte EcoPack contient 10 000 pointes (10 sachets de 1 000 pointes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle D200
Longueur (impériale) 23,62 in
Longueur (métrique) 60 cm
Diamètre (métrique) externe .4 mm
Format Emballé
Type de pointe Universal
Quantité 10000
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Jaune
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman
Graduée Oui
Gamme de produits Pipetman EcoPack
Matériau Polypropylène
Graduations 20 μL; 100 μL