Learn More
Gilson™ Pipette PIPETMANTM
GREENER_CHOICE
Code produit 12306132 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Saumon
Violet
Modèle:
P10
P100
P1000G
P100G
P10G
P10mL G
P20
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 10 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Comprend:
Sans éjecteur
Éjecteur de pointe en plastique
Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Modèle Volume (métrique) Comprend Conditionnement
12306132 Saumon P100G 10 à 100 μl Éjecteur de pointes en acier inoxydable 1 pièce
12346122 Orange P2G 0,2 à 2 μl Éjecteur de pointes en acier inoxydable 1 pièce
11387790 Rouge P10 1 à 10 μl Éjecteur de pointe en plastique 1 pièce
12356122 Orange P2G 0,2 à 2 μl Éjecteur de pointe en plastique 1 pièce
12386122 Jaune P20G 2 à 20 μl Éjecteur de pointes en acier inoxydable 1 pièce
12366122 Rouge P10G 1 à 10 μl Éjecteur de pointes en acier inoxydable 1 pièce
12396122 Jaune P20 2 à 20 μl Éjecteur de pointe en plastique 1 pièce
12316132 Saumon P100 10 à 100 μl Éjecteur de pointe en plastique 1 pièce
12326132 Jaune P200G 20 à 200 μl Éjecteur de pointes en acier inoxydable 1 pièce
12366132 Violet P5000G 500 à 5000 μl Sans éjecteur 1 pièce
12336132 Jaune P200G 20 à 200 μl Éjecteur de pointe en plastique 1 pièce
12346132 Bleu P1000G 100 à 1000 μl Éjecteur de pointes en acier inoxydable 1 pièce
12356132 Bleu P1000G 100 à 1000 μl Éjecteur de pointe en plastique 1 pièce
12376132 Bleu P10mL G 1 à 10 ml Sans éjecteur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 12306132 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F144057M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.15€
    317.10€ / 1 pièces
    Économisez 49.05€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
PIPETMAN apporte un nouveau niveau de confort dans la gamme Gilson grâce à un mécanisme de piston repensé qui réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides. PIPETMAN maintient la durabilité, la précision et la fiabilité des pipettes PIPETMAN originales avec confort.
  • Le corps (poignée) en PVDF minimise l’effet de réchauffement de la main pendant le pipetage et résiste aux produits chimiques agressifs
  • La lecture directe du volume en chiffres décimaux permet d’éviter les erreurs de réglage du volume
  • La pipette est livrée avec un éjecteur de cône classique en métal ou en plastique
  • L’éjecteur à clip s’insère solidement dans le corps de la pipette et permet d’éviter tout glissement au fil du temps
  • Grâce au joint repensé, aux ressorts d’éjection plus légers et à la graisse à piston de haute qualité, seuls 2 Newton de force sont nécessaires pour le pipetage
  • Graisse à piston de haute qualité
Caractéristiques spécifiques aux modèles
  • Les modèles PG et PG intègrent des éjecteurs de cône à double position pour une utilisation avec les cônes D10 (courts) et DL10 (longs)
Informations sur la commande
Programme de reprise disponible. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl
Pointes compatibles Pointe D-200, DF30ST
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavable
Couleur Saumon
Vitesse de distribution Paillasse
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Cône D-200, DF30ST
Type à poignée Ergonomique
Matériau PVDF, acier inox
Modèle P100G
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 10 à 100 μl
À utiliser avec (application) Force de pipetage extrêmement faible, conception légère
À utiliser avec (équipement) Pointe D200, DF30ST
Comprend Éjecteur de pointes en acier inoxydable
Quantité 1
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 318 x 108 x 38 mm
Longueur (impériale) 14,37 in
Longueur (métrique) 36.5 cm
Largeur (impériale) 12,01 in
Largeur (métrique) 30.5 cm
Hauteur (impériale) 4,72 in
Hauteur (métrique) 12 cm
Poids (impériale) .42 lb
Poids (métrique) .19 kg
Fit for Purpose Qualité certifiée