Learn More
Gilson™ Kit de démarrage PIPETMAN™
Code produit 12372003 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12372003 1000 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12372003 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F167900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00€
    927.15€ / 1 pièces
    Économisez 127.85€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Profitez d’un plus grand confort de pipetage sans compromettre la précision et la précision. Le kit de démarrage Gilson™ PIPETMAN™ est une solution économique pour les utilisateurs quotidiens de pipettes soucieux des risques de microtraumatismes répétés (MTR).
Profitez d’un plus grand confort de pipetage sans compromettre la précision et la précision. Le kit tout-en-un est une solution économique pour les utilisateurs quotidiens de pipettes concernés par les microtraumatismes répétés (MTR).
Le kit inclut :
  • Trois pipettes PIPETMAN : P20, P200 et P1000 (équipées d’éjecteurs en acier inox)
  • Deux Tipack PIPETMAN DIAMOND : D200 et D1000 (portoir de 96 cônes chacun)
  • Un guide du pipetage Gilson
  • Trois éjecteurs de cône en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Conseils pour les D200 et D1000
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipette à déplacement d’air manuel
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman
Stérilité Non stérile
Type Kit de démarrage
Volume (métrique) 1000 μl
À utiliser avec (application) Pipette à déplacement d’air manuel
Comprend Pipettes P20G, P200G et P1000G, ainsi que des boîtes d'embouts PIPETMAN de qualité D200 et D1000, et des éjecteurs d'embouts en acier inoxydable et en plastique (3 unités). Single™ porte-pipettes et Gilson guide du pipetage
Quantité 3
Garantie 3 ans
Longueur (impériale) 14,37 in
Largeur (impériale) 12,01 in
Hauteur (impériale) 4,72 in