Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
- Robustes et conçues pour résister à l’autoclavage.
- Niveau d'assurance de stérilité SAL 10 -6 garanti, par irradiation gamma.
- Tous les conditionnements sont emballés dans du plastique de qualité identique aux dispositifs médicaux ; assure un blindage complet contre la contamination.
- Points indicateurs utilisés sur Gilson Les produits subissent un changement de couleur irréversible lors de la stérilisation ; les points gamma jaunes deviennent rouges lorsque les produits ont été correctement exposés.
- Les TIPACKs sont scellées de manière sécurisée avec une bande adhésive ; une description complète du produit est fournie avec le TIPACK pour assurer sa traçabilité et faciliter son identification.
- Disponibles en emballages stérilisés ou autoclavables.
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
- Identification facile grâce à un emballage à code couleur pour répondre GLP exigences.
Informations sur la commande
10 Tipacks de 96 pointes en rack
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 2 à 200 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Test de correction D200 |
| Longueur (impériale) | 5,71 in |
| Longueur (métrique) | 5,1cm |
| Déclaration de pureté | Sans ADN, sans ARN, sans RNase, sans DNase, ATP Sans endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |