Learn More
Gilson™ Embouts de pipettes PIPETMANTM TIPACKTM
Code produit 12629581 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 cm
3 cm
5,1cm
8,4cm
1,04cm
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
100 à 1 000μ L
100 à 1 200 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
500 à 5000 μl
Modèle:
D10
D1000
D1200
D5000
DL10
Test de correction D1200
Test de correction D200
Test de correction D300
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
600 pièces
960 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Volume (métrique) Modèle Stérilité Conditionnement
12629581 3 cm 0,1 à 10 μl D10 Non stérile 960 pièces
10173332 1,04cm 500 à 5000 μl D5000 Non stérile 600 pièces
12679581 3 cm 0,1 à 10 μl D10 Stérile 960 pièces
12639581 3 cm 0,1 à 20 μl DL10 Non stérile 960 pièces
12689581 3 cm 0,1 à 20 μl DL10 Stérile 960 pièces
12649581 5,1cm 2 à 200 μl Test de correction D200 Non stérile 960 pièces
10153382 5,1cm 2 à 200 μl Test de correction D200 Stérile 960 pièces
12629601 5,1cm 20 à 300 μl Test de correction D300 Non stérile 960 pièces
12699581 5,1cm 20 à 300 μl Test de correction D300 Stérile 960 pièces
12659581 5,1cm 100 à 1 000μ L D1000 Non stérile 960 pièces
12609591 5,1cm 100 à 1 000μ L D1000 Stérile 960 pièces
12669581 8,4cm 100 à 1 200 μl Test de correction D1200 Non stérile 960 pièces
12619581 8,4cm 100 à 1 200 μl D1200 Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 12629581 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F171100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.77€
    68.25€ / 960 pièces
    Économisez 24.52€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Conçues pour être fonctionnelles, pratiques et robustes. Les embouts de pipettes GilsonTM PIPETMANTM TIPACKTM sont disponibles en emballages stérilisés ou autoclavables.
  • Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe.
  • Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force.
  • Robustes et conçues pour résister à l’autoclavage.
  • Niveau d'assurance de stérilité SAL 10 -6 garanti, par irradiation gamma.
  • Tous les conditionnements sont emballés dans du plastique de qualité identique aux dispositifs médicaux ; assure un blindage complet contre la contamination.
  • Points indicateurs utilisés sur Gilson Les produits subissent un changement de couleur irréversible lors de la stérilisation ; les points gamma jaunes deviennent rouges lorsque les produits ont été correctement exposés.
  • Les TIPACKs sont scellées de manière sécurisée avec une bande adhésive ; une description complète du produit est fournie avec le TIPACK pour assurer sa traçabilité et faciliter son identification.
  • Disponibles en emballages stérilisés ou autoclavables.
  • Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination.
  • Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse.
  • Identification facile grâce à un emballage à code couleur pour répondre GLP exigences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle D10
Longueur (impériale) 5,71 in
Longueur (métrique) 3 cm
Format Rack
Type de pointe Étalon
Quantité 960 (10x96)
Type de produit Pointes de pipettes
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Gamme de produits Pipetman Tipack
Matériau Polypropylène
Graduations 2 μL, 10 μl