Description
- Supports à code couleur pour différencier les modèles d'embouts et indiquer les modèles de pipettes GilsonTM compatibles
- Disponible en versions autoclavables et stérilisées
- Convient à la boîte de recharge universelle (Réf. catalogue F167100G, disponible séparément)
- Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 20 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 4,21 in |
| Longueur (métrique) | 10.7 cm |
| Diamètre (métrique) externe | .4 mm |
| Format | Recharge en blister |
| Type de pointe | Étalon |
| Afficher plus |