Learn More
BOLA Tubulures de GL
Code produit 13538360
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13538360 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13538360 Fournisseur BOLA Code fournisseur D73922
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubulures GL Capuchon à vis GL 32 en PPS et tube d’électrode 20 x 17 mm
  • Ennemons d’une capacité d’env.
  • 100 ml en verre borosilicate.
  • Tube d’injection enPTPT, connexion avec ME directement une insertion pour les tubes de réaction avec prise de contact.
  • Le tube de sortie a une longueur d’env. 64 mm sur le côté inférieur.
  • Leessai en verre peut être fixé dans n’importe quelle position.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 20 x 17 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Autoclavable Autoclavables
Numéro de joint 29/32 NS