Learn More
Pyrex™ Bouchon à vis GL 14 pour flacon de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45
Descripción
- Les bouchons à vis du système de raccordement pour les flacons de laboratoire pour milieux de culture Pyrex™ GL 45 facilitent le transfert de liquides vers un système fermé et stérile, idéals pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie
- Choisir d’abord un bouchon à vis de raccordement à deux ou trois ports, puis ajouter des adaptateurs de tubulure et des inserts pour la fixer.
- Quatre diamètres de tubulure différents peuvent être pris en charge (dia. ext. de 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 6,0 mm)
- Le kit supplémentaire de compensation de pression comprenant un filtre à membrane avec des pores de 0,2 μm permet d’égaliser la pression stérile
- Les ports inutilisés peuvent être scellés avec un obturateur (15123937)
- Les composants sont entièrement interchangeables et compatibles avec les bouchons à vis à deux et trois ports
- Les bouchons à vis et les composants résistent à une température allant jusqu’à 140°C
- Autoclavables et lavables en lave-vaisselle
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les laboratoires de chimie et de biotechnologie |
| Diamètre du filetage | 14 mm |
| Comprend | Insert revêtu de PTFE rouge |
| Type de produit | Bouchon à vis GL14 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?