Learn More
Sampling Systems™ Bouteille en acier inoxydable GL45
Code produit 17982022 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17982022 1 l 1 pièce
17962022 100 ml 1 pièce
17972022 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982022 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A8861000
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouteilles en acier inoxydable GL45 sont idéales pour le stockage des liquides et sont utilisées dans un large éventail de secteurs industriels. Le filetage GL45, le bouchon et la bague d'étanchéité en PTFE assurent une étanchéité hermétique, protégeant ainsi le contenu des facteurs externes.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L résistant à la corrosion
  • Comprend un filetage de bouteille GL45 largement utilisé
  • Doté d'un bouchon à vis étanche avec joint en PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Argent
Matériau Acier inoxydable (316L)
Quantité 1 flacon
Closure Included Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 175 mm
Matériau du bouchon Acier inoxydable (316L)
Diamètre (métrique) 108 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Capacité (impériale) 33,8 oz
Forme Cylindrique
Type de produit Bouteille de stockage métallique