Learn More
Hecht Karl™ Billes de verre
Code produit 10439411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Conditionnement:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10439411 1 mm 1kg
10359111 2 mm 1kg
10073681 4 mm 1kg
10699421 6 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10439411 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41401001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre poli transparent. Les billes en verre Karl Hecht™ peuvent être utilisées comme pierres bouillantes, pour mélanger des billes ou pour les colonnes de distillation.
 Billes en verre sphériques, solides et polies pour une utilisation générale en laboratoire.
Spécification
Type Bille
Matériau Verre
Diamètre (métrique) 1 mm
Quantité Boîte de 1 kg