Learn More
Fisherbrand™ Microbilles en verre pour stérilisateurs à microbilles
Code produit 16455239 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Stérilisateurs à microbilles Fisherbrand
Conditionnement:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16455239 Stérilisateurs à microbilles Fisherbrand 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16455239
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Microbilles en verre supplémentaires, 1 000 g.
  • Des microbilles en verre supplémentaires remplacent l’alimentation en billes de verre incluse
  • Diamètre : 3 mm
Spécification
Diamètre (métrique) extérieur 3 mm
Capacité (métrique) 1000 g
À utiliser avec (application) Stérilisation
À utiliser avec (équipement) Stérilisateurs à microbilles Fisherbrand
Modèle Microbilles en verre supplémentaires
Type de produit Accessoires
Poids (impériale) 32 oz.
Poids (métrique) 1000 g
Matériau Verre