Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Code produit 11738071
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage conique standard 7/16 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Tolérance:
± 0,15 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
±0,025 mL
±0,04 mL
±0,08 mL
±0,25 ml
±0.06 ml
±0.1 ml
±0.4 ml
±2 ml
0,025 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Tolérance unitSize
11738071 50 ml Dépoli standard 12/21 NS ±0.06 ml 2 pièces
10218211 10000 ml Dépoli standard 45/40 NS ±2 ml 1 pièce
10689451 1000 ml Rodage standard NS 24/29 ± 0,6 ml 1 pièce
10522891 1000 ml Rodage standard NS 24/29 ±0.4 ml 1 pièce
11780964 100 ml Dépoli standard 12/21 NS ±0.1 ml 2 pièces
11760964 10 ml Dépoli standard 10/19 NS ±0,04 mL 2 pièces
11708071 10 ml Rodage standard NS 7/16 ±0,025 mL 2 pièces
10561161 2000 ml Dépoli standard 29/32 NS ± 0,6 ml 1 pièce
11782142 200 ml Dépoli standard 14/23 NS ± 0,15 ml 2 pièces
11718071 20 ml Dépoli standard 10/19 NS ±0,04 mL 2 pièces
11792142 250 ml Dépoli standard 14/23 NS ± 0,15 ml 2 pièces
11816993 25 ml Dépoli standard 12/21 NS ±0.06 ml 2 pièces
11728071 25 ml Dépoli standard 10/19 NS ±0,04 mL 2 pièces
10244712 20 ml Dépoli standard 12/21 NS ±0,04 mL 2 pièces
11702152 500 ml Rodage standard NS 19/26 ±0,25 ml 2 pièces
10646111 5000 ml Rodage standard NS 34/35 ± 1,2 ml 1 pièce
11770964 50 ml Dépoli standard 14/23 NS ±0,08 mL 2 pièces
11750964 5 ml Dépoli standard 10/19 NS ±0,04 mL 2 pièces
11772142 100 ml Dépoli standard 14/23 NS ±0.1 ml 2 pièces
11782412 5 ml Rodage conique standard 7/16 NS 0,025 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11738071 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2820175
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène et graduations bleues sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable D
  • Avec bouchon rodé NS en PE
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 140 mm
Limite d’erreur ± 0,06 ml
Joint conique standard Dépoli standard 12/21 NS
Tolérance ±0.06 ml
Graduated Oui
Classe A