Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Fioles jaugées
- Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Code produit 11760964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage conique standard 7/16 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Tolérance:
± 0,15 ml
± 0,6 ml
± 1,2 ml
±0,025 mL
±0,04 mL
±0,08 mL
±0,25 ml
±0.06 ml
±0.1 ml
±0.4 ml
±2 ml
0,025 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
20 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Tolérance | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 11760964 | 10 ml | Dépoli standard 10/19 NS | ±0,04 mL | 2 pièces |
| 10218211 | 10000 ml | Dépoli standard 45/40 NS | ±2 ml | 1 pièce |
| 10689451 | 1000 ml | Rodage standard NS 24/29 | ± 0,6 ml | 1 pièce |
| 10522891 | 1000 ml | Rodage standard NS 24/29 | ±0.4 ml | 1 pièce |
| 11780964 | 100 ml | Dépoli standard 12/21 NS | ±0.1 ml | 2 pièces |
| 11708071 | 10 ml | Rodage standard NS 7/16 | ±0,025 mL | 2 pièces |
| 10561161 | 2000 ml | Dépoli standard 29/32 NS | ± 0,6 ml | 1 pièce |
| 11782142 | 200 ml | Dépoli standard 14/23 NS | ± 0,15 ml | 2 pièces |
| 11718071 | 20 ml | Dépoli standard 10/19 NS | ±0,04 mL | 2 pièces |
| 11792142 | 250 ml | Dépoli standard 14/23 NS | ± 0,15 ml | 2 pièces |
| 11816993 | 25 ml | Dépoli standard 12/21 NS | ±0.06 ml | 2 pièces |
| 11728071 | 25 ml | Dépoli standard 10/19 NS | ±0,04 mL | 2 pièces |
| 10244712 | 20 ml | Dépoli standard 12/21 NS | ±0,04 mL | 2 pièces |
| 11702152 | 500 ml | Rodage standard NS 19/26 | ±0,25 ml | 2 pièces |
| 10646111 | 5000 ml | Rodage standard NS 34/35 | ± 1,2 ml | 1 pièce |
| 11770964 | 50 ml | Dépoli standard 14/23 NS | ±0,08 mL | 2 pièces |
| 11750964 | 5 ml | Dépoli standard 10/19 NS | ±0,04 mL | 2 pièces |
| 11738071 | 50 ml | Dépoli standard 12/21 NS | ±0.06 ml | 2 pièces |
| 11772142 | 100 ml | Dépoli standard 14/23 NS | ±0.1 ml | 2 pièces |
| 11782412 | 5 ml | Rodage conique standard 7/16 NS | 0,025 ml | 2 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Code produit
11760964
Fournisseur
Hirschmann™
Code fournisseur
2820161
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Joint conique standard | Dépoli standard 10/19 NS |
| Tolérance | ±0,04 mL |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |