Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH à corps en verre, S7
Code produit 11786338 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11786338 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11786338
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
pH-mètre polyvalent, standard, à corps en verre avec connecteur S7. L’électrode de pH à corps en verre Fisherbrand™, S7 utilise un électrolyte KCI 4 M + AgCl.
  • À usage général
  • Corps en verre
  • Plage de pH : 0 - 14
  • Électrolyte : KCI 4 M + AgCl
  • Connecteur : S7
Spécification
Types de connecteurs S7
Diamètre (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 160 mm
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C