Learn More
Fisherbrand™ Fond en verre pour dessiccateur
Código de producto. 15504645 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Hauteur (métrique):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
À utiliser avec (équipement):
Dessiccateur (Type :100 mm)
Dessiccateur (Type :150 mm)
Dessiccateur (Type :200 mm)
Dessiccateur (Type :250 mm)
Dessiccateur (Type :300 mm)
Tamaño de la unidad:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) À utiliser avec (équipement) Tamaño de la unidad
15504645 285 mm 288 mm Dessiccateur (Type :300 mm) 1 pièce
15554635 239 mm 238 mm Dessiccateur (Type :250 mm) 1 pièce
15554625 143 mm 158 mm Dessiccateur (Type :150 mm) 1 pièce
15504635 192 mm 203 mm Dessiccateur (Type :200 mm) 1 pièce
15504625 94 mm 113 mm Dessiccateur (Type :100 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15504645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    282.82€ / 1 pièces
    Économisez 82.18€
    22% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fond en verre uniquement à utiliser avec le dessiccateur
  • Fond pour dessiccateur
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diamètre (métrique) externe 285 mm
Type de produit Fond
Description Diamètre intérieur :160 mm
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur (Type :300 mm)
Hauteur (métrique) 288 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.