Learn More
Fisherbrand™ Fond en verre pour dessiccateur
Code produit 15554635 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Hauteur (métrique):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
À utiliser avec (équipement):
Dessiccateur (Type :100 mm)
Dessiccateur (Type :150 mm)
Dessiccateur (Type :200 mm)
Dessiccateur (Type :250 mm)
Dessiccateur (Type :300 mm)
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15554635 239 mm 238 mm Dessiccateur (Type :250 mm) 1 pièce
15554625 143 mm 158 mm Dessiccateur (Type :150 mm) 1 pièce
15504645 285 mm 288 mm Dessiccateur (Type :300 mm) 1 pièce
15504635 192 mm 203 mm Dessiccateur (Type :200 mm) 1 pièce
15504625 94 mm 113 mm Dessiccateur (Type :100 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15554635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    151.80€ / 1 pièces
    Économisez 104.20€
    40% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fond en verre uniquement à utiliser avec le dessiccateur
  • Fond pour dessiccateur
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spécification
Diamètre (métrique) externe 239 mm
Type de produit Fond
Description Diamètre intérieur :131 mm
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur (Type :250 mm)
Hauteur (métrique) 238 mm