Learn More
Witeg™ Flacons de réactifs en verre ambré à large ouverture
Description
- Verre ambré
- Col large
- Bouchon à vis en PP inclus
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 12 Pk. |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Forme | Rond |
| Type de produit | Flacon à col large |