Learn More
Hanna Instruments™ Électrodes de pH combinées en verre
Code produit 10360101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10360101 120 mm 1 pièce
11577739 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10360101 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI1131B
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Électrode de détection fabriquée avec une bague en argent, avec une conception idéale pour une utilisation dans les titrations argentométriques.
  • Dispose d’un corps en verre, d’une électrode de pH rechargeable à jonction double avec un connecteur BNC 
  • Comporte une jonction simple en céramique dans la cellule de référence externe et la partie de détection de pH sphérique est faite avec du verre haute température
  • Idéale pour les échantillons de laboratoire, de bière et d’autres échantillons liquides, ainsi que pour une utilisation générale
  • Utilise un verre à haute température (HT), une ampoule sphérique, un corps en verre, un frit simple en céramique, une jonction double et est rechargeable avec 3,5 M de KCl
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode pH combinée
À utiliser avec (application) Pour l’analyse en laboratoire et de la bière
Comprend Câble coaxial de 1 m, connecteur BNC
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 13
Gamme de température (métrique) 20°C à 40°C