Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’entonnoir de séparation conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchange
- En verre borosilicaté
- Certifié ISO 4800
- Fourni avec un bouchon en verre et en plastique
- Disponible avec un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | 1PK |
| Robinets d’arrêt | PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre, plastique |
| Numéro de bouchon | 29/32 |
| Type de produit | Entonnoir de séparation |