Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit 11582782 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de bouchon Conditionnement
11582782 250 mL 24/29 1 pièce
11502792 1000 mL 29/32 1 pièce
11572782 100 ml 19/26 1 pièce
11592782 500 ml 24/29 1 pièce
11562782 50 ml 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11582782
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchangeable.
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’entonnoir de séparation conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchange
  • En verre borosilicaté
  • Certifié ISO 4800
  • Fourni avec un bouchon en verre et en plastique
  • Disponible avec un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Quantité 1PK
Robinets d’arrêt PTFE
Matériau du bouchon Verre, plastique
Numéro de bouchon 24/29
Type de produit Entonnoir