Learn More
Rogo Sampaic™ Cuve de coloration de Coplin en verre
Description
- Verre transparent
- Parois hautes
- Avec bouchon à vis
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Type | Cuve à coloration de Coplin |
| Nombre de lames | 5 |
| Dimensions (L x l) | 45 x 45 mm |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 45 mm |
| Profondeur (métrique) | 105 mm |