Learn More
Cole-Parmer™ Distillateur d’eau Stuart série WS-200
Code produit 12730696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit de liquide en sortie:
4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit de liquide en sortie Conditionnement
12730696 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12730696 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9929500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00€
    2354.25€ / 1 pièces
    Économisez 285.75€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez une eau d’une grande pureté avec le distillateur d’eau Stuart de la série WS-200 disposant d’une structure entièrement en verre.
Garantit un distillat de pureté supérieure à un prix économique. Les distillateurs d’eau Distinction en verre Stuart™ sont dotés d’une construction totalement en verre avec des éléments chauffants à revêtement en silice.
  • Deux thermostats indépendants empêchent une éventuelle surchauffe
  • L’élément chauffant s’arrête lorsque le réservoir est plein
Ce distillateur d’eau tout en verre muni d’éléments chauffant à gaine de silice et d’un condenseur haute efficacité permet de garantir un distillat d’une grande pureté à un prix avantageux. Une fonction de contrôle du niveau du réservoir permet d’arrêter automatiquement l’élément chauffant lorsque le réservoir est plein, pour éviter tout débordement. Deux thermostats de sécurité indépendants, montés dans le condenseur et la chaudière, empêchent une éventuelle surchauffe en cas d’interruption de l’approvisionnement en eau.
Changez rapidement les tubes en toute sécurité sans risquer de casser la verrerie à l’aide des connecteurs à filetage à vis. L’entonnoir d’ajout d’acide et le robinet d’arrêt de vidange intégrés permettent un nettoyage facile sans démonter la verrerie. Utilisez le modèle sur une paillasse ou un support de montage mural à l’aide des deux trous de vis pré-percés du support.
Spécification
Type de produit Pour distillateur d’eau Distinction
Débit de liquide en sortie 4 L
Alimentation électrique Environ 220/240 V, 50/60 Hz 3 kW
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Verre
Phase 1
Tension 240 V
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C à 35°C
Modèle D4000
Profondeur (impériale) 21,3 po
Profondeur (métrique) 540 mm
Hauteur (impériale) 16,1 in
Hauteur (métrique) 410 mm
Largeur (impériale) 21,3 po
Largeur (métrique) 540 mm