Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation à gaine en verre
Code produit 11537792 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diamètre (métrique):
5 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
11537792 6 mm 5 mm 5 pièces
11878922 6 mm 5 mm 10 pièces
11838902 25 mm 6 mm 10 pièces
11567792 25 mm 6 mm 5 pièces
11848902 45 mm 8 mm 5 pièces
11858902 60 mm 8 mm 5 pièces
11828902 12 mm 5 mm 10 pièces
11547792 12 mm 5 mm 5 pièces
11557792 19 mm 5 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11537792
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les milieux très abrasifs susceptibles de ronger le PTFE. Cylindrique, le barreau d’agitation magnétique à gaine en verre convient à des usages divers et variés.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • À utiliser avec les milieux très abrasifs susceptibles de ronger le PTFE
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Transparent
Description Noyau magnétique Alnico V encapsulé en verre
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 5 mm
Longueur (métrique) 6 mm
Quantité 5/Bte
Forme Cylindrique