Learn More
DWK Life Sciences Connecteurs en nylon armé de verre Kimble™ avec joints en PTFE
Code produit 11882933 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre du filetage:
13-425 à 15-425
13-425 à 20-400
15-425 à 20-400
18-400 à 20-400
20-400 à 20-400
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre du filetage Conditionnement
11882933 15-425 à 20-400 1 pièce
11892933 18-400 à 20-400 1 pièce
17751088 13-425 à 20-400 1 pièce
15389796 13-425 à 15-425 1 pièce
11802943 20-400 à 20-400 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11882933 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7472051520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.22€
    20.03€ / 1 pièces
    Économisez 2.19€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les connecteurs en nylon armé de verre Kimble™ avec joints en PTFE sont des connecteurs filetés utilisés pour le couplage de deux éléments avec une finition GPI.
  • Les connecteurs sont dotés de joints en PTFE et de joints toriques en FKM
  • Nylon armé de verre bleu
  • Pour une utilisation jusqu’à 150°C
Spécification
À utiliser avec (application) Pour connecter des pièges d’évaporateur rotatif standard aux flacons
Comprend Joints en PTFE
Diamètre du filetage 15-425 à 20-400
Matériau Nylon
Type de produit Connecteur