Learn More
Fisherbrand™ Filtre d’entonnoir en verre avec disque en verre fritté
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
En verre borosilicaté, plusieurs capacités disponibles. Le filtre d’entonnoir en verre avec disque en verre fritté Fisherbrand™ filtre les précipités moyens d’une porosité comprise entre 16 et 40 μm, et entre 10 et 14 μm, respectivement.
- Entonnoirs en verre borosilicaté.
- Filtres pour entonnoirs en verre fritté.
- Filtrent les précipités moyens avec une porosité de grade 3 et de grade 4.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) du disque | 65 mm |
| Comprend | Disque en verre fritté |
| Porosité | 4 |
| Type de produit | Entonnoir de filtration |