Learn More
Alla France™ Hydromètre en verre
Code produit 11793183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 0,900 g/ml
1,000 à 1,100 g/ml
1,100 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,300 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Conditionnement
11793183 1,000 à 1,100 g/ml 1 pièce
11703193 1,100 à 1,200 g/ml 1 pièce
11773183 0,800 à 0,900 g/ml 1 pièce
11713193 1,200 à 1,300 g/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11793183 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 3010FG100/20qp
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces densimètres pour de nombreuses applications. Les densimètres en verre Alla France™ disposent d’une référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
  • Densimètres à usage général
  • Série 100 g/ml
  • Échelle de densité (g/ml)
  • Mesure sous le ménisque
  • Sans certificat
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Précision ±0,002 g/ml
Incréments 0,001 g/ml
Longueur (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Usage général
Plage de densité relative 1,000 à 1,100 g/ml