Learn More
Macherey-Nagel™ Vaporisateur de laboratoire en verre
Code produit 10206621 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10206621 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10206621 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 814101
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé comme accessoire dans les applications de chromatographie en couche mince. Le pulvérisateur de laboratoire en verre Macherey-Nagel™ comprend un flacon conique de 100 ml en verre transparent avec ensemble de bouchon de pulvérisateur et ampoule/tubulure en caoutchouc.
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Rouge transparent
Matériau Verre, caoutchouc
Quantité 1 de chaque
Type Vaporisateur de laboratoire
À utiliser avec (application) TLC
Comprend Ampoule/tubulure en caoutchouc