Learn More
Rogo Sampaic™ Lames en verre
Product Code. 11802350
Change view
Click to view available options
Edges:
45°
90°, Couper
Unit Size:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Edges unitSize
11802350 90°, Couper 50 pièces
11832340 45° 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11802350 Supplier Rogo Sampaic™ Supplier No. BPB027
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Lame porte-objet 76 x 26mm colorée
• Conforme ISO 8037/I
• Bords rodés 45° ou 90°, coins coupés
• 6 couleurs au choix
• Marge 20mm
• Epaisseur lame env. 1mm
• Marquage couleur résistant aux solvants
• Lame
• Bord rodé 90°
Specifications
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90°, Couper
Matériau Verre
Couleur Blanc
Quantité 50/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm