Learn More
Globe Scientific Flacons pour milieux de culture en verre
Code produit 31923921 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31923921 1 L 10 pièces
31923132 50 mL 10 pièces
31921733 100 mL 10 pièces
31921963 250 mL 10 pièces
31922064 500 mL 10 pièces
31921501 2 L 10 pièces
31923917 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31923921 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 8101000
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouteilles de médias Globe Glass™ sont conçues avec une large ouverture pour faciliter le remplissage, la distribution et la pipette.
  • Un anneau de coulée sans goutte et un bouchon à vis en polypropylène (PP) autoclavable permettent la stérilisation des milieux et réactifs.
  • Les bouteilles de médias Globe Glass™ sont disponibles en formats de 50 mL à 10 000 mL.
  • ASTM E438, Type I, Classe A, verre borosilicate 3.3
  • Bouchon à vis en polypropylène GL32 (PP) de taille 50 mL
  • Bouchons de vis en polypropylène (PP) GL45 sur des tailles de 100 mL à 10 L
  • Anneau de versement pour un transfert de liquide sans goutte
  • Forte résistance aux produits chimiques
  • Graduations métriques à double échelle
  • Impression émaillée blanche durable
  • Grande zone de marquage blanche
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Concluant
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Fileté
Taille du bouchon GL45
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33,81 oz
Forme Rond
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon pour milieu de culture