Learn More
Lames de microscope en verre à bords rodés
Code produit 13192131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13192131 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13192131 Fournisseur Brand Not Defined Code fournisseur 2951
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des lames de microscope en verre avec bords rodés en laboratoire pour une vue claire de votre matériau de lame pour l’analyse et le diagnostic.
  • Verre extra blanc
  • Propres et polies
  • Bords rodés à 90 degrés
  • Revêtement poli
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90°, rodé
Frosted Oui
Épaisseur (métrique) de 1 à 1,2 mm
Couleur Blanc
Revêtement Poli
Quantité 50/boîte