Learn More
Hirschmann™ Pipettes Pasteur
Code produit 10044440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10044440 150 mm 1000 pièces
10400201 230 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10044440 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9250101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.42€
    65.10€ / 1000 pièces
    Économisez 64.32€
    49% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéales pour le transfert d’échantillons vers des cupules d’échantillons et pour le compte-gouttes. Les pipettes Pasteur Hirschmann Instruments™ sont disponibles sous forme longue ou courte.
  • Conformes à la norme ISO 7712
  • Sans bouchon en coton
  • Avec pointe fine étendue
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7712
Matériau Verre
Comprend Extrémité effilée fine
Longueur (métrique) de la pointe 40 mm
Quantité 1000/boîte
Type de la partie supérieure Étiré délicat
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur