Learn More
Hirschmann™ Pipettes Pasteur
Code produit 10400201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10400201 230 mm -
10044440 150 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400201 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9260101
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéales pour le transfert d’échantillons vers des cupules d’échantillons et pour le compte-gouttes. Les pipettes Pasteur Hirschmann Instruments™ sont disponibles sous forme longue ou courte.
  • Conformes à la norme ISO 7712
  • Sans bouchon en coton
  • Avec pointe fine étendue
Spécification
Bouchon d’aspirateur Coton
Certifications/Conformité ISO 7712
Matériau verre
Comprend Embout conique fin et extrémité de prise en coton
Longueur (métrique) de la pointe 100 mm
Quantité 1000/boîte
Type de la partie supérieure Étiré délicat
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 230 mm
Type Pipette Pasteur