Learn More
Fisherbrand™ Pipette Pasteur en verre sodocalcique
Code produit 11765098 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
270 mm
Type:
Pipette Pasteur non cotonnée
Pipette Pasteur à bouchon de coton
Type de pointe:
Pointe fermée
Pointe standard
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type Type de pointe unitSize
11765098 230 mm Pipette Pasteur à bouchon de coton Pointe standard 1000 pièces
11546963 150 mm Pipette Pasteur non cotonnée Pointe standard 1000 pièces
11506973 150 mm Pipette Pasteur à bouchon de coton Pointe standard 1000 pièces
11566963 230 mm Pipette Pasteur non cotonnée Pointe standard 1000 pièces
11755108 270 mm Pipette Pasteur non cotonnée Pointe standard 1000 pièces
11795098 270 mm Pipette Pasteur à bouchon de coton Pointe standard 1000 pièces
11775098 230 mm Pipette Pasteur non cotonnée Pointe fermée 1000 pièces
11785098 230 mm Pipette Pasteur à bouchon de coton Pointe fermée 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11765098
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La pipette Pasteur en verre sodocalcique est destinée à un usage unique dans les laboratoires de microbiologie et de sérologie.
  • Les pipettes Pasteur en verre sodocalcique constituent une bonne alternative aux pipettes en plastique
  • Conforme à la norme ISO 7712
  • Pipettes Pasteur à pointe fine courte ou longue (150 mm, 230 mm et 270 mm)
  • Pipettes Pasteur avec et sans bouchon en coton
  • Le volume de remplissage est d’environ 2 ml
  • Idéales pour une utilisation avec des pipettes Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé
Quantité 1 000/paquet
Type de pointe Pointe standard
Volume (impérial) 0,07 oz.
Volume (métrique) 2 mL
Longueur (métrique) 230 mm
Type Pipette Pasteur à bouchon de coton
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Pipettes