Learn More
Socorex™ Pipettes Pasteur en verre
Code produit 15310965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15310965 2 ml 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15310965 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 313.02.150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.78€
    20.48€ / 250 pièces
    Économisez 20.30€
    49% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accédez facilement aux flacons profonds à l’aide d’une longue pipette Pasteur. Les pipettes Pasteur en verre Socorex™ sont fournies non stériles.
  • Pipette Pasteur en verre à usage général.
  • Non stérile.
  • Adaptées aux macropipettes en cas d’utilisation avec la buse d’adaptateur appropriée.
Spécification
Bouchon d’aspirateur Non
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Matériau verre
Quantité 250/boîte
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Type Pipette Pasteur
À utiliser avec (équipement) Macropipettes Acura™ Manual 835.02, Acura™ Electro 936.02, Calibra™ Digital 832.02, Acura™ Manual 835.05, Acura™ Electro 936.05