Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de séparation piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d’arrêt en verre ou en PTFE interchangeable, mais livrée avec un robinet d’arrêt en verre et plastique.
- Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l’accumulation de pression pendant le traitement.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Robinets d’arrêt | PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre, plastique |
| Numéro de bouchon | 24/29 |
| Type de produit | Ampoule à décanter |